Learn More
R&D Systems™ Fluconazole
Codice prodotto. 18742664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18742664 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18742664 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3764/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Triazole antifungal agent
Triazole antifungal agent. Effective against Candida strains in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluconazole
CAS 86386-73-4
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C13H12F2N6O
Peso formulazione 306.27
Purezza >98%
Peso molecolare 306.277