Learn More
Fluconazole, TRC
Codice prodotto. 30041228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041228 500 mg 500mg
30040429 100 mg 100mg
30040847 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF421000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86386-73-4
Formula molecolare C13 H12 F2 N6 O
Molecular Weight (g/mol) 306.27
Sinonimo 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec
IUPAC Name 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Specifica
Materiale o nome chimico Fluconazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Peso formulazione 306.1041
Percent Purity >95%