Learn More
Flucytosine, LoGiCal
Codice prodotto. 30461923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461923 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461923 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0355.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Nomi componenti o analita 5-Fluorocytosine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 F N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Flucytosine
InChI Formula InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Tipo di soluzione Neat
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC Name 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 129.09
Quantità 10 mg
Peso formulazione 129.0338 g/mol