Learn More
Flucytosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452059
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452059 1 g 1g
16430788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452059 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0139
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Specifica
Materiale o nome chimico Flucytosine
Forma fisica Solid
CAS 2022-85-7
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H4FN3O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo 5-Fluorocytosine NSC 103805 Ro 2-9915
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (129.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (51.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=C(F)C(N)=N1
Molecular Weight (g/mol) 129.09
Peso formulazione 129.09
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Research purposes only