Learn More
Flucytosine, Mikromol™
Codice prodotto. 17962526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962526 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962526 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0355.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flucytosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Nomi componenti o analita 5-Fluorocytosine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 F N3 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Flucytosine
InChI Formula InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC Name 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 129.09
Quantità 250 mg
Peso formulazione 129.0338 g/mol