Learn More
Fludarabine phosphate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478066 100 mg 100mg
16458328 10 mg -
16414217 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478066 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0028
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.
Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Fludarabine phosphate
CAS 75607-67-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13FN5O7P
Quantità 100 mg
Sinonimo NSC 118218 phosphate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.82 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C=N2)=NC(F)=N1
Molecular Weight (g/mol) 365.21
Peso formulazione 365.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only