Learn More
Fludarabine Phosphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fludarabine phosphate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 365.0537 |