missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluensulfone, MedChemExpress

Codice prodotto. 16486857
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16486857 5 mg 5mg
16470126 2 mg -
16422976 25 mg 25mg
16404158 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16486857 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107771

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.

Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.

Specifica

Materiale o nome chimico Fluensulfone
Forma fisica Solid
CAS 318290-98-1
Colore Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H5ClF3NO2S2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo MCW-2
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (342.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.73 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES F/C(F)=C(F)\CCS(=O)(C1=NC=C(Cl)S1)=O
Molecular Weight (g/mol) 291.7
Peso formulazione 291.7
Percent Purity 98.75%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.