Learn More
R&D Systems™ Flufenamic acid
Codice prodotto. 18742784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18742784 50 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18742784 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4522/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium-activated chloride channel blocker; NSAID. Also activates TRPC6
Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Inhibits calcium-activated chloride channels (CaCCs). Also increases currents through TRPC6 channels and inhibits currents through TRPC3 and TRPC7 channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flufenamic acid
CAS 530-78-9
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H10F3NO2
Peso formulazione 281.23
Purezza >99%
Peso molecolare 281.234