Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flufenamic acid, 97%
Codice prodotto. 10713551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713551 50 g Bottiglia in vetro 50g
10144420 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10713551 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 165920500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 530-78-9 | C14H10F3NO2 | 281.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-78-9
Formula molecolare C14H10F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 281.22
Numero MDL MFCD00002422
InChI Key LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
PubChem CID 3371
ChEBI CHEBI:42638
IUPAC Name 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Flufenamic acid
Nota nome 97%
Punto di fusione 132°C to 135°C
Colore Gray-Green to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(CF3C6H4NH)C6H4CO2H
Quantità 50 g
Beilstein 14, III, 905
Indice di Merck 15, 4163
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.0265g/L (37°C). Other solubilities: soluble in ethanol (6.9g/L at 37°C),chloroform,(19g/L at 37°C),dmso,cyclohexane
Peso formulazione 281.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Flufenamic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.