Learn More
Flugestone 17-Acetate, TRC
Codice prodotto. 18083140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18083140 10 mg 10mg
18012850 25 mg 25mg
18071250 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18083140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF48965010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2529-45-5
Formula molecolare C23 H31 F O5
Molecular Weight (g/mol) 406.49
Sinonimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (7CI,8CI), Progesterone, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (6CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxyprogesterone, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, Chronogest, Cronolone, FGA, Flugestone acetate, Fluorogestone acetate, Flurogestone acetate, Gyncro-Mate, NSC 65411, SC 9880, Synchronate, Syncro-Mate
IUPAC Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Flugestone 17-Acetate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H31FO5/c1-13(25)22(29-14(2)26)10-8-17-18-6-5-15-11-16(27)7-9-20(15,3)23(18,24)19(28)12-21(17,22)4/h11,17-19,28H,5-10,12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Peso formulazione 406.2156