Learn More
Fluindione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30313060 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313060 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13717800AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluindione
CAS 957-56-2
Nomi componenti o analita Fluindione
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H9 F O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
InChI Formula InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 240.23
Quantità 1 mL
Peso formulazione 240.0587 g/mol