Learn More
Fluindione, Mikromol™
Descrizione
Fluindione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluindione |
| CAS | 957-56-2 |
| Nomi componenti o analita | Fluindione |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H9 F O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC Name | 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione |
| Vedi altri risultati |