Learn More
Fluindione, TRC
Codice prodotto. 30132788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132788 250 mg 250mg
18023620 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF436000250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 957-56-2
Formula molecolare C15 H9 F O2
Molecular Weight (g/mol) 240.23
Sinonimo 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione
SMILES Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluindione
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
Peso formulazione 240.0587