Learn More
R&D Systems™ Flumazenil
Codice prodotto. 30000705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000705 10 mg 10mg
18064952 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30000705 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1328/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.33€
    170.10€ / 10mg
    Risparmia 18.23€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Benzodiazepine antagonist
Benzodiazepine antagonist, non-selective for α1, α2, α3 or α5-containing GABAA receptors. Centrally active upon systemic administration in vivo. Also inhibits repressor element-1 silencing transcription factor (REST) by targeting degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78755-81-4
Formula molecolare C15H14FN3O3
Specifica
Materiale o nome chimico Flumazenil
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 303.29
Purezza >99%
Peso molecolare 303.293