Learn More
Flumazenil, 98%
Codice prodotto. 15494899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494899 100 mg 100mg
15404909 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494899 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62537.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Benzodiazepine antagonist | CAS: 78755-81-4 | C15H14FN3O3 | 303.293 g/mol
Benzodiazepine antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78755-81-4
Formula molecolare C15H14FN3O3
Molecular Weight (g/mol) 303.293
Numero MDL MFCD00242764
InChI Key OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
PubChem CID 3373
ChEBI CHEBI:5103
IUPAC Name ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
Specifica
Materiale o nome chimico Flumazenil
Colore White
Quantità 100 mg
Indice di Merck 14,4135
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO to 25mM
Peso formulazione 303.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder