Learn More
Flumazenil, MedChemExpress
Descrizione
Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Flumazenil |
| CAS | 78755-81-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H14FN3O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Ro 15-1788 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 20 mg/mL (65.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2CN(C(C3=CC(F)=CC=C3N2C=N1)=O)C)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 303.29 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only