Learn More
Flumazenil, Mikromol™
Codice prodotto. 17958904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17958904 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17958904 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0762.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flumazenil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Flumazenil
CAS 78755-81-4
Nomi componenti o analita Flumazenil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H14 F N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
InChI Formula InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
IUPAC Name ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 303.29
Quantità 250 mg
Peso formulazione 303.1019 g/mol