Learn More
Flumetsulam, TRC
Codice prodotto. 30394889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF4551001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flumetsulam
CAS 98967-40-9
Formula molecolare C12 H9 F2 N5 O2 S
Quantità 1 g
Sinonimo N-(2,6-Difluorophenyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide, Broadstrike, DE 498, Flumetsulam, Python, Python (pesticide), Scorpion, Scorpion (pesticide), XRD 498
InChI Formula InChI=1S/C12H9F2N5O2S/c1-7-5-6-19-11(15-7)16-12(17-19)22(20,21)18-10-8(13)3-2-4-9(10)14/h2-6,18H,1H3
SMILES Cc1ccn2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
IUPAC Name N-(2,6-difluorophenyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 325.29
Peso formulazione 325.0445