Learn More
Flumioxazin (free amine) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Flumioxazin (free amine) |
| CAS | 103361-42-8 |
| Nomi componenti o analita | Flumioxazin (free amine) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H9 F N2 O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propynyl)- (9CI), 6-Amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9FN2O2/c1-2-3-14-9-5-8(13)7(12)4-10(9)16-6-11(14)15/h1,4-5H,3,6,13H2 |
| SMILES | Nc1cc2N(CC#C)C(=O)COc2cc1F |
| Show More |