Learn More
Flunixin-d3, TRC
Codice prodotto. 30399125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399125 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30399125 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF4554021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Quantità 1 mg
Sinonimo Flunixin D3 (methyl D3)
InChI Formula InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC Name 2-[2-(trideuteriomethyl)-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 299.26
Peso formulazione 299.0961
Percent Purity >95