Learn More
Flunixin-d3, TRC
Codice prodotto. 30398987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398987 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30398987 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF45540210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Quantità 10 mg
Sinonimo Flunixin D3 (methyl D3)
InChI Formula InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC Name 2-[2-(trideuteriomethyl)-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 299.26
Peso formulazione 299.0961
Percent Purity >95