Learn More
Flunixin meglumine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Flunixin meglumine |
| CAS | 42461-84-7 |
| Nomi componenti o analita | Flunixin meglumine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H11 F3 N2 O2 . C7 H17 N O5 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Flunixin Meglumine |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| Vedi altri risultati |