Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flunixin meglumine
Codice prodotto. 17271292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17271292
Marca: Thermo Scientific Chemicals 467162500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42461-84-7
Formula molecolare C21H28F3N3O7
Specifica
Materiale o nome chimico Flunixin meglumine
Quantità 250 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in dmso and methanol
Punto di fusione 135.0°C to 137.0°C
Peso formulazione 491.46
InChI Key MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC1=C(NC2=NC=CC=C2C(O)=O)C=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol; 2-{[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 491.46