missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- High affinity, green fluorescent Ca²± binding dye
- Cell-permeable
- Binds to intracellular Ca²± with Kd = 230 nM
- Fluorescence intensity increases upon Ca²± binding
- Excitation: 488 nm; Emission: 515 nm
- Molecular Weight: 1061 Da
- Purity: >95%
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Detection Location | In-Cell Detection |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient - Can Ship with Ice |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Substrato | Ca2+ |
| Target Molecule | Calcium (Ca2+) |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Formulazione | 95% Fluo-2, AM |
| Quantità | 1 mg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?