Learn More
Fluocinonide, MedChemExpress
Beschreibung
Fluocinonide (Vanos) is a potent glucocorticoid steroid used topically as anti-inflammatory agent for the treatment of skin disorders.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Fluocinonide |
| CAS | 356-12-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H32F2O7 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (202.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)COC(C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 494.52 |
| Peso formulazione | 494.52 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?