Descrizione
- Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
- Excellent for taxane analysis
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Tipo USP | L43 |
| Fase stazionaria | Fluorinated PFP |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 12% |
| Tipo di colonna | Fluophase, Taxane Analysis |
| Vedi altri risultati |