Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC Column
Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency. Perfluorinated phases provide unique selectivity
650.76€ - 844.84€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Dimensione particelle | 5 μm |
Dimensione del poro | 100 Å |
Fase stazionaria | Perfluorohexyl |
Materiale di impaccamento | Silica |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10689395
|
Thermo Scientific™
82505-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
844.84€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10008044
|
Thermo Scientific™
82505-052130 |
2.1 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10409154
|
Thermo Scientific™
82505-102130 |
2.1 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Features of Fluophase RP (Perfluorohexyl) Solid Phase
- Perfluorinated phases provide unique selectivity
- Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
- Excellent for taxane analysis
Specifica
Analytical Column | |
100 Å | |
Silica | |
Fluophase, Taxane Analysis | |
Reversed Phase |
5 μm | |
Perfluorohexyl | |
10% | |
Yes |