Learn More
Fluoranthene, 98%
Codice prodotto. 10646112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10646112 500 g Bottiglia in vetro 500g
10182380 25 g Bottiglia in vetro 25g
10102390 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10646112 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119175000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 206-44-0 | C16H10 | 202.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 206-44-0
Formula molecolare C16H10
Molecular Weight (g/mol) 202.26
Numero MDL MFCD00001184
InChI Key GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
PubChem CID 9154
ChEBI CHEBI:33083
IUPAC Name fluoranthene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Specifications
Materiale o nome chimico Fluoranthene
Nota nome 98%
Punto di fusione 109.0°C to 111.0°C
Colore Beige-Gray to Green-Yellow or Yellow
Punti di ebollizione 384.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 05, I, 344
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone and benzene
Peso formulazione 202.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fluoranthene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: fluoranthene