Learn More
Fluoranthene, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluoranthene |
| CAS | 206-44-0 |
| Nomi componenti o analita | Fluoranthene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H10 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34 |
| Vedi altri risultati |