Learn More
Fluoranthene, TRC
Codice prodotto. 30134640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134640 25 g 25g
30012167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134640 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF46199025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206-44-0
Formula molecolare C16 H10
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Sinonimo Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
IUPAC Name fluoranthene
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
Specifica
Materiale o nome chimico Fluoranthene
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Peso formulazione 202.0783