Learn More
Fluorene-2-carboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11472717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472717 5 g 5g
11482717 25 g 25g
11492717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14911.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 30084-90-3 | C14H10O | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30084-90-3
Formula molecolare C14H10O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00001123
InChI Key MNQGEQSXFDKAPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorenecarboxaldehyde, fluorene-2-carboxaldehyde, fluorene-2-carbaldehyde, 9h-fluorene-2-carboxaldehyde, 2-formylfluorene, 2-fluorencarbaldehyd, 2-fluorenecarboaldehyde, acmc-1cjjq, 4-07-00-01656 beilstein handbook reference, #
PubChem CID 34804
IUPAC Name 9H-fluorene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorene-2-carboxaldehyde
Punto di fusione 82°C to 86°C
Quantità 5 g
Beilstein 2255852
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 99%