Learn More
Fluorene-9-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11430837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430837 100 g 100g
11410837 5 g 5g
11420837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23224.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210.232 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1989-33-9
Formula molecolare C14H10O2
Molecular Weight (g/mol) 210.232
Numero MDL MFCD00001136
InChI Key DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
PubChem CID 74809
IUPAC Name 9H-fluorene-9-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorene-9-carboxylic acid
Punto di fusione 226°C to 232°C
Punto d'infiammabilità 230°C (446°F)
Quantità 100 g
Beilstein 1911728
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 97%