Learn More
Fluorene, 98+%
Codice prodotto. 10437750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10437750 500 g Plastic bottle 500g
10573321 25 g Plastic bottle 25g
10513901 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10437750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156135000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-73-7
Formula molecolare C13H10
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00001111
InChI Key NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
IUPAC Name 9H-fluorene
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorene
Nota nome 98%
Punto di fusione 112.0°C to 116.0°C
Colore Brown to White
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 298.0°C
Punto d'infiammabilità 151°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 05, 625
Indice di Merck 15, 4187
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and carbon disu,freely soluble in glacial acetic acid
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.