Learn More
Fluorescamine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11491082 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491082 250 mg -
11471082 25 mg -
11481082 100 mg -
11401092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11491082 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219518383
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Identificatori chimici
CAS 38183-12-9
Formula molecolare C17H10O4
Molecular Weight (g/mol) 278.26
Numero MDL MFCD00005928
InChI Key ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4-phenylspiro[furan-2(3H)-1'-(3'-H)-isobenzofuran]-3, 3'-dione
PubChem CID 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescamine
Nota nome For TLC analysis
IUPAC Name 4'-phenyl-3H,3'H-spiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-dione
Peso formulazione 278.3
Colore White
Quantità 250 mg
Forma fisica Powder