Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluorescamine |
| Punto di fusione | 155.0°C to 157.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Estinzione specifica | 900 (235nm, ether) min. |
| Colore | Yellow |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether |
| Quantità | 100 mg |
| Forma fisica | Powder |
| Peso formulazione | 278.26 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Fluorescamine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.