Learn More
Fluorescamine, pure
Codice prodotto. 10551831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551831 500 mg Glass bottle 500mg
10144450 25 mg Glass bottle 25mg
10153730 100 mg Glass bottle 100mg
11946201 2.5 g Glass bottle 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10551831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 191675000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    457.00€ / 500mg
    Risparmia 36.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38183-12-9
Formula molecolare C17H10O4
Molecular Weight (g/mol) 278.26
Numero MDL MFCD00005928
InChI Key ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 37927
IUPAC Name 4'-phenylspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-dione
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescamine
Punto di fusione 155.0°C to 157.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 900 (235nm, ether) min.
Colore Yellow
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Quantità 500 mg
Forma fisica Powder
Peso formulazione 278.26
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorescamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.