Learn More
Fluorescamine, TRC
Codice prodotto. 30133214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133214 250 mg 250mg
30011504 100 mg 100mg
30005171 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133214 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF535000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38183-12-9
Formula molecolare C17H10O4
Molecular Weight (g/mol) 278.26
Sinonimo 4-Phenyl-spiro[furan-2(3H),1'(3'H)-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione, Fluram, Ro 20-7234
SMILES OC(=O)CCSSCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Peso formulazione 278.0579
Percent Purity >95%