Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, pure
Codice prodotto. 10070940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10070940 500 g Glass bottle 500g
10700795 25 g Glass bottle 25g
10020980 100 g Glass bottle 100g
11936941 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10070940 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 119245000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2321-07-5
Formula molecolare C20H12O5
Molecular Weight (g/mol) 332.31
Numero MDL MFCD00005050
InChI Key GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein
Punto di fusione 314.0°C to 316.0°C
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 19, V,6, 456
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Quantità 500 g
Peso formulazione 332.3
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorescein