Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein
Codice prodotto. 11327996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327996 100 g 100g
11337996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327996 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore L13251.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
Fluorescein is used as a fluorescent tracer for many applications including in a type of dye laser as the gain medium, in forensics and serology to detect latent blood stains and in dye tracing. It is used to localise multiple muscular ventricular septal defects during open heart surgery and confirm the presence of any residual defects. It is applied to teeth to reveal plaque.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Slightly soluble in water and alcohol.
Notes
Incompatibles with strong oxidizing agents. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2321-07-5
Formula molecolare C20H12O5
Molecular Weight (g/mol) 332.31
Numero MDL MFCD00005050
InChI Key GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluorescein, solvent yellow 94, resorcinolphthalein, yellow fluorescein, 3,6-fluorandiol, d and c yellow no. 7, fluoresceine, japan yellow 201, c.i. solvent yellow 94, d&c yellow no. 7
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein
Punto di fusione 320°C
Quantità 100 g
Beilstein 94324
Indice di Merck 14,4159
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 332.32
Percent Purity ≥90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorescein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein