Learn More
Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1, 95%, TRC
Codice prodotto. 30179122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179122 1 g 1g
30179436 10 g 10g
30179312 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179122 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF4857001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3326-32-7
Formula molecolare C21 H11 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 389.38
Sinonimo FITC
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Peso formulazione 389.0358