Learn More
Fluorescein 5-Maleimide (90%), TRC
Codice prodotto. 30133479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133479 25 mg 25mg
30003491 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133479 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF48950025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75350-46-8
Formula molecolare C24 H13 N O7
Molecular Weight (g/mol) 427.36
Sinonimo Fluorescein 5-Maleimide
IUPAC Name 1-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl)pyrrole-2,5-dione
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein 5-Maleimide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
Peso formulazione 427.0692