Learn More
Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2, 95%, TRC
Codice prodotto. 30408656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30408656 100 mg
30396634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30408656 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF485705100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18861-78-4
Formula molecolare C21 H11 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 389.38
Sinonimo Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
Specifications
Materiale o nome chimico Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-15-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-16(19)21(15)17-7-11(22-10-28)1-4-14(17)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Peso formulazione 389.0358