Learn More
Fluorescein Antibody (4-4-20 (enhanced)), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18335980 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18335980 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18335980 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP281025AF488
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Fluorescein Monoclonal specifically detects Fluorescein in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Fluorescein
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 4-4-20 (enhanced)
Coniugato Alexa Fluor 488
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene FITC, fluorescein isothyocianate
Specie ospite Armenian Hamster
Immunogeno Fluorescein I-bovine serum albumin (FlI-BSA).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Test di specificità Fluorescein labelled proteins.
Target Species Non-species specific
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG κ