Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein diacetate, 97%, pure
Codice prodotto. 10067432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10067432 25 g Bottiglia in vetro 25g
10134450 5 g Bottiglia in vetro 5g
10189552 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10067432 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 191660250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 596-09-8 | C24H16O7 | 416.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 596-09-8
Formula molecolare C24H16O7
Molecular Weight (g/mol) 416.39
Numero MDL MFCD00005062
InChI Key CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC Name (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein diacetate
Punto di fusione 200.0°C to 205.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 19,227
Peso formulazione 416.39
Percent Purity 97%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder