Learn More
Fluorescein, Free Acid, Reag. Ph. Eur., Solstice
Codice prodotto. 15623820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15623820 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15623820 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 32615100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    68.29€ / 100g
    Risparmia 11.71€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Reag. Ph. Eur., free acid
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2321-07-5
Formula molecolare C20H12O5
Molecular Weight (g/mol) 332.31
Numero MDL MFCD00005050
InChI Key GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein
Punto di fusione 314°C to 316°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 94324
Peso formulazione 332.31g/mol
Odore Odourless
Imballaggio Plastic Bottle
Adeguatezza Passes test for UV spectrum
N. indice colori Acid Yellow 73
Colore Brown
Quantità 100 g