Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein isothiocyanate, isomer 1, 95%
Codice prodotto. 11337346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337346 50 mg 50mg
11347346 250 mg 250mg
11327346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11337346 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore L09319.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Fluorescein isothiocyanate is used as fluorescent labeling reagent for proteins and for rapid identification of pathogens in fluorescent antibody technique. It is also used as a reagent for microsequencing of proteins and peptides (HPLC). On celite it is used for the labeling of fibrinogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Fluorescein isothiocyanate is used as fluorescent labeling reagent for proteins and for rapid identification of pathogens in fluorescent antibody technique. It is also used as a reagent for microsequencing of proteins and peptides (HPLC). On celite it is used for the labeling of fibrinogen.
Solubility
Slightly soluble in DMSO, ethanol, methanol DMF and acetone
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3326-32-7
Formula molecolare C21H11NO5S
Molecular Weight (g/mol) 389.381
Numero MDL MFCD00005063
InChI Key MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifications
Materiale o nome chimico Fluorescein isothiocyanate
Nota nome isomer 1
Punto di fusione >360°C
Quantità 50 mg
Beilstein 1407295
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in DMSO,ethanol,methanol DMF and acetone
Peso formulazione 389.39
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fluorescein isothiocyanate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: soap