Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein Isothiocyanate Isomer I, 90%, Pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluorescein isothiocyanate isomer I |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Indice di Merck | 15, 4120 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Forma fisica | Crystals |
| Peso formulazione | 389.38 |
| Percent Purity | ≥88% (HPLC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Fluorescein isothiocyanate isomer I
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contain: Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato