Learn More
Fluorescein, Laser Grade 99%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluorescein |
| Punto di fusione | 314.0°C to 316.0°C |
| Nota nome | 99% |
| Fluorescenza max | 518nm (in basic CH3OH) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 498nm (in basic MeOH) |
| Coefficiente di assorbimento molare | 63900L/(mole.cm) (lambda max.) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Adeguatezza | (for use as a laser dye) passes |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Fluorescein
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein