Learn More
Fluorescein, Pure, C.I.45350, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10598990 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10598990 100 g 100g
10497250 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10598990 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1200/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2321-07-5
Formula molecolare C20H12O5
Molecular Weight (g/mol) 332.31
Numero MDL 5050
InChI Key GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifica
Punto di fusione 314°C
Peso formulazione 332.3g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Brown/Red
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorescein